Learn More
Fadraciclib, MedChemExpress
Código de producto. 16494546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494546 100 mg 100 miligramos
16483298 10 mg 10 miligramos
16479836 50 mg 50 miligramos
16460739 1 mg 1 miligramo
16406027 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101212
MedChemExpress Fadraciclib (CYC065) is a second-generation, orally available ATP-competitive inhibitor of CDK2/CDK9 kinases with IC50s of 5 and 26 nM, respectively.
Fadraciclib (CYC065) is a second-generation, orally available ATP-competitive inhibitor of CDK2/CDK9 kinases with IC50s of 5 and 26 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fadraciclib
CAS 1070790-89-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H31N7O
Cantidad 100 mg
Sinónimo CYC065
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.56 mM)
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](NC1=NC(NCC2=C(C)C=C(C)N=C2)=C3N=CN(C(C)C)C3=N1)CC
Peso molecular (g/mol) 397.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.52
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease