Learn More
Éster metílico de fadolmidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fadolmidine Methyl Ester |
| CAS | 189353-92-2 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole, 5-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O/c1-17-13-5-4-10-2-3-11(14(10)7-13)6-12-8-15-9-16-12/h4-5,7-9,11H,2-3,6H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1ccc2CCC(Cc3cnc[nH]3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(6-metoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)metil]-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1263 |