Learn More
Cloruro de Fadolmidina, TRC
Código de producto. 30407345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407345 100 mg
30398883 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF101040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189353-32-0
Fórmula molecular C13H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 250.72
Sinónimo 2,3-Dihydro-3-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-1H-Inden-5-ol Hydrochloride (1:1), 4-(6-Hydroxyindan-1-ylmethyl)-1H-imidazole Monohydrochloride, 4-(6-Hydroxyindan-1-ylmethyl)-1H-imidazolium Chloride, MPV 2426
SMILES Cl.Oc1ccc2CCC(Cc3c[nH]cn3)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fadolmidine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O.ClH/c16-12-4-3-9-1-2-10(13(9)6-12)5-11-7-14-8-15-11;/h3-4,6-8,10,16H,1-2,5H2,(H,14,15);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0873