missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XIII A Polyclonal Antibody

Código de producto. 11346783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11346783 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11346783 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA518806

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Factor XIII A Polyclonal Antibody

Factor XIII A Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Factor XIII A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica F13A1
N.º de referencia del gen P00488
Alias de gen 1200014I03Rik; AI462306; bA525O21.1 (coagulation factor XIII, A1 polypeptide); coagulation factor XIII A chain; coagulation factor XIII, A polypeptide; coagulation factor XIII, A1 polypeptide; coagulation factor XIII, A1 subunit; coagulation factor XIII, alpha subunit; coagulation factor XIIIa; F13A; F13a1; factor viiia; Factor XIIIA; fibrin stabilizing factor, A subunit; fibrinoligase; FSF, A subunit; protein-glutamine gamma-glutamyltransferase A chain; RP11-232H4.1; TGase; transglutaminase A chain; transglutaminase. plasma
Símbolos de los genes F13A1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (HRKLIASMSSDSLRH) corresponding to the internal amino acids of F13A1 (aa 703-718).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.