Learn More
Abcam Kit de ensayo de actividad del factor Xa (fluorométrico)
Código de producto. 32113153 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 Pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32113153 1 x 100 Pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32113153 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3253581x100Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Mide la actividad del Factor X en 40 m con el kit de ensayo de actividad Factor Xa AB325358. Sensibilidad >1 ng. Úsalo con Microplacas (tiras de 12 x 8 pozos).
Mide la actividad del Factor X en 40 m con el kit de ensayo de actividad Factor Xa AB325358. Sensibilidad >1 ng. Úsalo con Microplacas (tiras de 12 x 8 pozos).
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1 x 100 Pruebas