Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Código de producto. 16492919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492919 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16492919 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1482
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Especificaciones
Pureza 99.8%
CAS 59401-28-4
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 1684.0 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Mating Factor α