Descripción
El líquido envolvente es la solución que se utiliza en un citómetro de flujo. Una vez que el líquido envolvente tiene el flujo apropiado, las células se inyectan en el centro del flujo, a una presión ligeramente más alta. Los principios del focalización hidrodinámica hacen que las células se alineen en una sola fila en la dirección del flujo. El líquido envolvente FACSFlow™ debe utilizarse para llenar el depósito envolvente de sistemas de citómetro de flujo FACS™. El depósito debe llenarse aproximadamente al 75 % de su capacidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Líquido envolvente |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 20 l |
| Formulación | Agua (97,8 %); otras sustancias incluyen: cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico monobásico, hidrogenofosfato de disodio, 2-fenoxietanol, fluoruro sódico |