Learn More
Univet™ Pantalla facial para gafas 6X3
Description
- Impacto energético medio
- Protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C
Specifications
Specifications
| Forma | Óvalo |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, EN170 |
| Tipo de producto | Pantalla facial |
| Para utilizar con (equipo) | Gafas 6X3 |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reutilizables |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | Ninguno |