Learn More
Ekastu Safety™ Mascarilla filtrante Mandil FFP1
Descripción
- Con puente nasal codificado por colores
- Zona nasal de confort forrada de espuma
- Protección contra partículas finas inertes hasta 4,5 veces el valor NPF
- Clase de filtro DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- Especialmente diseñado para usuarios de EKASTU gafas y antiparras
- En embalaje original: 5 años de vida útil.
- 12 piezas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tamaño | Estándar |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 149:2001 FFP1 NR |
| Descripción | Clase de filtro DIN EN 149: 2001 FFP1 NR |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra partículas finas inertes |