Learn More
uvex Protector facial para PC/CA de hipervisión, transparente
Código de producto. 31751178 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751178 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751178 Proveedor uvex N.º de proveedor 9321318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.62€
    16.95€ / paquete de 1
    Ahorro 1.67€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Modelo de protector facial 9321318
  • Diseñado como un protector facial compatible con los sistemas Hypervision PC/CA, este accesorio garantiza que las gafas de seguridad permanezcan protegidas, accesibles y almacenadas cómodamente cuando no se usen, apoyado por una gama de accesorios de seguridad prácticos como cables y estuches para uso organizado en el lugar de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Material Plástico
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave