Learn More
3M™ Protector facial V4H
Código de producto. 15799697 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de la montura: Transparente
Código de producto.
15799697 Color de la montura: Transparente
1 options
Código de producto. 15799697 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000039613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    211.97€ / paquete de 10
    Ahorro 102.03€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El protector facial 3M™ V4H está diseñado con propiedades resistentes a impactos y arañazos.
  • Visor de policarbonato transparente
  • Grosor: 1,2 mm
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
  • Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
  • El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
  • Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE, EN 166, EN 166, EN166:1995
Grosor (métrico) 1,2 mm
Color de marco Transparente
Peso (métrico) 180 g
Material Policarbonato