Descripción
- Visor de acetato transparente
- Grosor: 1,0 mm
- Intervalo de temperatura: De -40 °C a +100 °C
- Los protectores faciales están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- El visor cumple los requisitos de protectores de impactos de baja energía
- Visor de clase óptica 2, energía de bajo impacto, F
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166, EN 166, EN166:1995 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Descripción | Pico corto |
| Tipo de producto | Visor protector |
| Color de marco | Transparente |
| Modelo | V4DK |
| Peso (métrico) | 120 g |
| Material | Acetato |