Learn More
Dräger™ Máscara facial R52850 Full Panorama Nova RA
Código de producto. 12342369
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12342369 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 12342369 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor R52850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.69€
    365.55€ / paquete de 1
    Ahorro 88.14€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Full Panorama Nova RA es ideal para aplicaciones que involucran materiales peligrosos, independencia del aire ambiente y donde se necesita protección de las vías respiratorias y los ojos. Diseñado para su uso con la gama de filtros Rd40 con su conexión RA. Los filtros se deben adquirir por separado.
  • Máscara facial completa
  • Conectores de acero inoxidable
  • Conector de rosca estándar Rd40
  • Visera sin vaho
  • Cuerpo de máscara de EPDM, visor de policarbonato
  • Se puede utilizar a altas y bajas temperaturas
  • Ajuste cómodo: adecuado para la mayoría de las formas de la cara
  • Lente gran angular de 180° y campo de visión sin restricciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN136 clase 3 (marca CE), DIN 58610, NIOSH, AS/NZS (según variante)
Color Negro
Tipo de conexión Rosca redonda Rd 40 x 3,56 mm (0,14 pulg)
Tipo de producto Mascarilla facial completa
Material Cuerpo de la máscara: EPDM, visor: Policarbonato