Learn More
Ansell Edmont™ Tela marrón sobre mangas.
Código de producto. 12650952 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
66 cm
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12650952 66 cm 12 pares
1 options
Código de producto. 12650952 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 59416
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Manguito de soldador fabricado en Kevlar™ tela – Combinado con una capa interna de algodón. Estos hacen que la manga sea ligera y transpirable, al tiempo que proporcionan protección contra el calor de las partículas fundidas y chispas que vuelan.
  • Funda protectora resistente al calor y a los cortes para soldadores.
  • Protección frente a altas temperaturas y partículas fundidas y chispas.
  • Ligera y transpirable gracias a la capa interior de algodón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Estándar
Estructura Cortado y cosido
Tipo de producto Manga de soldador
Material Fibras aramidas Dupont™ Kevlar™
Color Marrón
Esterilidad No estéril
Modelo Manga con orificio para el pulgar
Desechables Reutilizables
Tipo de tapón Parte superior elástica con puño de punto
Sin látex No
Certificaciones/conformidad EN 388, 407, CE 0493
Longitud (imperial) 26 in (66 centímetros)
Longitud (métrico) 66 cm