Learn More
F16, MedChemExpress
Descripción
F16 is a potent growth inhibitor of the neu-overexpressing cells and also selectively inhibits proliferation of mammary epithelial as well as a variety of mouse mammary tumor and human breast cancer cell lines.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | F16 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 36098-33-6 |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H15IN2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.59 mM) ∣Ethanol : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1=CC=C(/C=C/C2=CNC3=C2C=CC=C3)C=C1.[I-] |
| Mostrar más |