Learn More
F1063-0967, MedChemExpress
Código de producto. 16473398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473398 10 mg 10 miligramos
16469926 50 mg 50 miligramos
16454636 100 mg 100 miligramos
16436127 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101510
MedChemExpress F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.
F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material F1063-0967
CAS 613225-56-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24N2O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (206.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(O)=O)C=CC(NC(CCCCCN2C(S/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C)C=C3)=S)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 484.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death