Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15571935
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
Puntas compatibles:
ClipTip 12,5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Puntas compatibles unitSize
15571935 De 5 to 50 μl 8 ClipTip 50 cada uno
15561935 De 1 a 10 μl 8 ClipTip 20 cada uno
15581935 De 10 to 100 μl 8 ClipTip 200 cada uno
15591935 De 30 a 300 μl 8 ClipTip 300 cada uno
15501945 De 1 a 10 μl 12 ClipTip 20 cada uno
15511945 De 5 to 50 μl 12 ClipTip 50 cada uno
15521945 De 10 to 100 μl 12 ClipTip 200 cada uno
15531945 De 30 a 300 μl 12 ClipTip 300 cada uno
15956142 De 1 a 10 μl 12 ClipTip 12,5 Ext cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15571935 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4661120N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1349.71€
    792.00€ / paquete de 1
    Ahorro 557.71€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bloquee las puntas firmemente en su lugar con la tecnología ClipTip y garantice un sellado completo en cada canal con fuerzas de fijación y expulsión de puntas mínimas con las pipetas multicanal Thermo Scientific™.
Con la tecnología ClipTip se fijan las puntas firmemente y se asegura un sellado completo de todos los canales con fuerzas mínimas de fijación y expulsión gracias a las pipetas multicanal Thermo Scientific™ F1-ClipTip™. El nuevo ajuste mejorado del volumen permite definir este de forma silenciosa, ergonómica y sin esfuerzo.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.
Sellado de seguridad con la tecnología ClipTip. Disfrute de las ventajas.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Más información
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Pipeteo mejorado de volumen pequeño
El nuevo modelo de 0,1-2 μ l y los modelos mejorados 1-10 μ l permiten un rendimiento optimizado en sus aplicaciones de volumen pequeño.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Compatible con las pipetas F1-ClipTip: 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. y 1000 μl
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles ClipTip 50
Descripción F1-ClipTip
Color Violeta
Número de canales 8
Línea de productos F1-ClipTip
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Incrementos 0,1 μl