Learn More
Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™
Código de producto. 13598460 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
1,5 ml Smartblock
Con placa Smartblock
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
13598460 1,5 ml Smartblock cada uno
13508470 Con placa Smartblock cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13598460 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5384000012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00€
    3093.00€ / paquete de 1
    Ahorro 232.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este termociclador para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias. Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™ tiene un bloque fijo para placas y tubos de 0,5/1,5/2,0 ml. La prevención de la formación de condensación en recipientes pequeños se puede conseguir con la tapa calefactada Eppendorf ThermoTop (opcional).
  • Tecnología antiderrames que evita el humedecimiento de la tapa y la contaminación cruzada
  • Calentamiento y mezcla en recipientes de reacción de 0,5/1,5/2,0 mL (F0.5/F1.5/F2.0) o placas (FP)
  • Hasta 1500 rpm (F1.5/F2.0) o 2000 rpm (F0,5/FP) para una mezcla de muestras eficaz
  • La excelente tecnología 2DMix-Control permite un excelente rendimiento de mezclado
  • Teclas de temperatura predefinidas (°37 C, °42 C, °56 C y 95 C) °para un funcionamiento sencillo e intuitivo
  • Velocidad de calentamiento muy rápida de hasta 18 C/min, °lo que reduce el tiempo de espera.
  • Eppendorf PhysioCare Concept Proporciona un diseño y un funcionamiento ergonómicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C
Contenido y almacenamiento 1,5 ml Smartblock
Intervalo de temperatura (métrico) 1 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias
Incluye USB Interfaz
Modelo ThermoMixer F1.5
Velocidad De 300 a 1500 rpm
Anchura (métrico) 206 mm
Altura (métrico) 170 mm
Fondo (métrico) 304 mm
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 200 W
Tensión 220 - 240 V
Frecuencia De 50 a 60 Hz