Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de ensayo de 96 pocillos con fondo en F
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Sin endotoxinas detectables (0.003 UE/ml) Y se prueban regularmente utilizando una prueba cinética turbidimétrica LAL aprobada por la FDA (Ensayo de almoebocito de Limulus)
- Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógeno
- Fabricado según norma DIN ISO Directrices 9001
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Alphanumeric |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
| Los recipientes | Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 34 mm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Assay Microplate |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |