Learn More
BUCHI Chiller con recirculación F-305
Código de producto. 15445885 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
2,5/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15445885 2,5/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15445885 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11F30501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5210.00€
    4849.28€ / paquete de 1
    Ahorro 360.72€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Diseñado para trabajar con equipos de laboratorio como evaporadores rotatorios, evaporadores paralelos, Kjeldahl y productos de extracción. BUCHI Los enfriadores de recirculación F-305 son especialmente adecuados para Rotavapor Sistemas R-300.
  • Destilación eficiente gracias a la integración completa en el BUCHI sistema de evaporación rotatoria
  • Ahorra tiempo gracias al arranque instantáneo con ajuste automático y dinámico de la presión sin tener que esperar a que el enfriador alcance la temperatura establecida.
  • Cuenta con un cómodo ajuste de temperatura central, modo ECO de ahorro de energía y arranque/parada automáticos cuando se utiliza con el Rotavapor Sistema R-300
  • El modo ECO ahorra energía y reduce la emisión de calor al cambiar a. modo de espera cuando no se utiliza
  • Sin consumo de agua:
  • Maximiza la capacidad de destilación al tiempo que reduce las emisiones de solventes gracias a la integración inteligente de todos los parámetros del proceso mediante la interfaz I-300 o I-300Pro
  • Integración plug and play perfecta en sistemas totalmente automatizados BUCHI Rotavapor Sistemas R-300 que incluyen todos los parámetros del proceso y BUCHI extracción y Kjeldahl soluciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 l
Comunicaciones BUCHI AUTOBÚS
Tipo de condensador Refrigerado por agua
Capacidad de refrigeración 550 W
Caudal 2,5/ l/min
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotativos y otros condensadores de serpentín
Tipo de bomba Centrífuga
Intervalo de temperatura De -10 °C a +25 °C
Tipo Chiller con recirculación
Capacidad calorífica 550 w a 15 °C; 440 w a 10 °C; 250 w a 0 °C; 80 W a -10 °C
Presión máxima 0,6 bar
Exactitud de temperatura ± 1°
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 × 280 × 500 mm
Peso (métrico) 31 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V ±10%