Learn More
F 16915, MedChemExpress
Código de producto. 16477948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477948 10 mg 10 miligramos
16431889 1 mg 1 miligramo
16410418 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19886
MedChemExpress F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.
F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material F 16915
Forma física Oil
CAS 92510-91-3
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37NO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.32 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(OCC1=CC=CN=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 419.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.6
Porcentaje de pureza 99.39%