Description
- F-12 se ha utilizado para el crecimiento sin suero de CHO cultivos celulares.
- F-12 también apoya el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluyendo condrocitos, hepatocitos de rata y células epiteliales prostáticas de rata.
- Modificado de la siguiente manera:
- Con L-glutamina
- Con glucosa
- Con Phenol Red
- Con piruvato de sodio
- Con bicarbonato de sodio
Specifications
Specifications
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular F-12 de Ham |
| Cantidad | 500 mL |