Learn More
Sartorius Mezcla de nutrientes F-10 (HAM) con L-Glutamina
Codice prodotto. 31908480 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
31908480 500 mL 500 ml
31908348 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908480 Fornitore Sartorius N. del fornitore 010901A
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La mezcla de nutrientes F-10 (F-10) de Ham fue diseñada para el crecimiento sin suero de células de ovario (CHO) de hámster chino.
  • Desde entonces, F-10 se ha utilizado para el crecimiento sin suero de CHO cultivos, así como para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluyendo astrocitos primarios de rata y células epiteliales.
Specifica
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular F-10 de Ham
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.