Learn More
Éter fenoxi terc-butildifenilsilílico de ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezetimibe Phenoxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether |
| CAS | 1042722-66-6 |
| Fórmula molecular | C40H39F2NO3Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 4-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-, (3R,4S)- (ACI), (3R,4S)-4-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H39F2NO3Si/c1-40(2,3)47(34-10-6-4-7-11-34,35-12-8-5-9-13-35)46-33-24-16-29(17-25-33)38-36(26-27-37(44)28-14-18-30(41)19-15-28)39(45)43(38)32-22-20-31(42)21-23-32/h4-25,36-38,44H,26-27H2,1-3H3/t36-,37+,38-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-4-[4-[terc-butil(difenil)silil]oxifenil]-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]azetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 647.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 647.2667 |