Learn More
Ezetimiba, Mikromol™
Descripción
Ezetimiba
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezetimibe |
| CAS | 163222-33-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ezetimibe |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H21 F2 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, (-)-Sch 58235, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, Ezedoc, Ezentia, Ezetimibe, Ezetrol, Ezta, Sch 58235, Zetia |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona |
| Mostrar más |