Learn More
Cetona de Ezetimibio, TRC
Código de producto. 17938404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938404 1 mg 1 miligramo
17947704 5 mg 5 miligramos
17977614 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9750651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191330-56-0
Fórmula molecular C24 H19 F2 N O3
Peso molecular (g/mol) 407.41
Sinónimo 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R-trans)-, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[3-(4-fluorofenil)-3-oxopropilo]-4-(4-hidroxifenil)azetida-2-one
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Ketone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1333
Porcentaje de pureza >95%