Learn More
Cetona de ezetimiba, Mikromol
Código de producto. 30457572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457572 25 mg
1 options
Código de producto. 30457572 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0935.010025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cetona de ezetimiba, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Ketone
CAS 191330-56-0
Nombres de analitos o componentes Ezetimibe Ketone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H19 F2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R-trans)-, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[3-(4-fluorofenil)-3-oxopropil]-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 407.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1333 g/mol