Learn More
Éter bencílico de cetona de ezetimiba, Mikromol™
Código de producto. 30050292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050292 25 mg 25 miligramos
30050474 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050292 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0935.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter bencílico de cetona de ezetimiba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
CAS 190595-65-4
Nombres de analitos o componentes Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H25 F2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R,4S)-, -Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R-trans)-, Ezetimibe Ketone Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C31H25F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28,30H,18-20H2/t28-,30-/m1/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)N2[C@@H]([C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[3-(4-fluorofenil)-3-oxopropil]-4-(4-fenilmetoxifenil)azetidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 497.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.1803 g/mol