Learn More
Éter hidroxi terc-butildifenilsilílico de ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezetimibe Hydroxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether |
| CAS | 1217748-67-8 |
| Fórmula molecular | C40H39F2NO3Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-tert-butyldiphenylsilyloxy-3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H39F2NO3Si/c1-40(2,3)47(34-10-6-4-7-11-34,35-12-8-5-9-13-35)46-37(28-14-18-30(41)19-15-28)27-26-36-38(29-16-24-33(44)25-17-29)43(39(36)45)32-22-20-31(42)21-23-32/h4-25,36-38,44H,26-27H2,1-3H3/t36-,37-,38-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](O[C@@H](CC[C@H]1[C@@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-3-[(3S)-3-[terc-butil(difenil)silil]oxi-3-(4-fluorofenil)propil]-1-(4-fluorofenil)-4-(4-hidroxifenil)azetidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 647.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 647.2667 |