Learn More
Ezetimiba hidroxi beta-D-glucurónido, TRC
Código de producto. 30398140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30398140 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30398140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE97503510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Hydroxy Beta-D-Glucuronide
CAS 536709-33-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C30 H29 F2 N O9
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ezetimibe Hydroxy-B-D-Glucuronide
Fórmula InChI InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40)14-13-21-23(16-3-11-20(34)12-4-16)33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H](CC[C@@H]2[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(O)cc4)c5ccc(F)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-4-oxoazetidin-3-il]propoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 585.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.181
Porcentaje de pureza >95