Learn More
Ezetimiba-d4 Beta-D-glucurónido, > 85%, CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ezetimibe-d4 beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1426174-41-5 |
| Fórmula molecular | C30H25D4F2NO9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[(2S,3R)-1-(4-Fluorophenyl-d4)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-oxo-2-azetidinyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Ezetimibe-d4 Phenoxy Glucuronide, Sch 58235-d4 Glucuronide, Sch 60663-d4, Ezetimibe-d4 β-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(34)14-13-21-23(33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19)16-3-11-20(12-4-16)41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1/i7D,8D,9D,10D |
| SMILES | FC1=CC=C([C@@H](O)CC[C@H]2C(N(C3=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C3[2H])[C@@H]2C4=CC=C(O[C@@H]([C@@H]5O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]5O)C=C4)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 589.57 |