Learn More
Ezetimiba-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezetimibe-13C6 |
| CAS | 438624-68-1 |
| Fórmula molecular | C1813C6H21F2NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl-13C6)-, (3R,4S)- (9CI), (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl-13C6)-2-azetidinone, Ezetimibe-13C6, Ezetimibe-13C6 (4-hydroxyphenyl-13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1/i3+1,4+1,11+1,12+1,16+1,20+1 |
| SMILES | O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)[13c]3[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]3)c4ccc(F)cc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 415.38 |