Learn More
Ezatiostato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ezatiostat |
| CAS | 168682-53-9 |
| Fórmula molecular | C27H35N3O6S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R)-L-gamma-Glutamyl-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl-2-phenyl-glycine Diethyl Ester, N-[N-L-gamma-Glutamyl-S-(phenylmethyl)-L-cysteinyl]-D-2-phenyl-glycine Diethyl Ester, Ter 199, Terrapin 199 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35N3O6S/c1-3-35-26(33)21(28)15-16-23(31)29-22(18-37-17-19-11-7-5-8-12-19)25(32)30-24(27(34)36-4-2)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,21-22,24H,3-4,15-18,28H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,32)/t21-,22-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OCC)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-bencilsulfanil-1-[[(1R)-2-etoxi-2-oxo-1-feniletil]amino]-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 529.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.2247 |