Learn More
MedChemExpress Ezatiostat
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 168682-53-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 529.65 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.80 mM) |
| Sinónimo | TER199(free base)∣ TLK199 |