Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad ligero y autorretráctil Ezar
Código de producto. 17748977
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17748977 Azul paquete de 12
1 options
Código de producto. 17748977 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor EZAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.43€
    127.29€ / paquete de 12
    Ahorro 27.14€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Ezar es un cuchillo de seguridad con retracción de hoja completamente automática. Por lo tanto, es especialmente seguro: la hoja se retrae por completo de forma automática en el cuerpo del mango, incluso si deja el pulgar en el portaobjetos.
  • Además, está equipado con una hoja de cuchilla con una punta redondeada para reducir el riesgo de perforaciones.
  • EZAR tiene un cuerpo de plástico estable, por lo que es especialmente económica y ligera.
  • Gracias al portaobjetos de tres caras, se puede utilizar de forma flexible para cortes horizontales y verticales. Y, por supuesto, tanto los zurdos como los diestros pueden utilizarla.
  • EZAR es muy fácil de abrir para limpiarla o cambiar la hoja.
  • La hoja se puede girar, lo que aumenta aún más la eficacia de EZAR.
  • El divisor de cinta de metal en el cabezal de la cuchilla además minimiza el uso de la hoja.
  • Especialmente adecuado para materiales de corte más gruesos, cartón corrugado, correas, cinta adhesiva, láminas, textiles, fieltro, PVC, cuero, caucho, cadena, etc.
Especificaciones
Material de la hoja Plástico
Tipo de producto Cortador de seguridad ligero con retractación automática
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Azul