Learn More
MP Biomedicals™ Kit de transformación EZ-Yeast™
Código de producto. 11323159 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μl o 3 a 4 mm de colonia
Tamaño de la unidad:
200 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323159 500 μl o 3 a 4 mm de colonia 200 preparaciones
1 options
Código de producto. 11323159 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 112100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76€
    116.55€ / paquete de 200
    Ahorro 15.21€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para una transformación de alto rendimiento con eficiencias de hasta 10 3 transformantes por μADN plasmídico g. Perfecto para un análisis rápido de colonias de dos híbridos potencialmente positivos, el EZ-Yeast™ El kit de transformación no requiere células completamente competentes antes de la transformación.
  • El kit no requiere células completamente competentes antes de la transformación
  • Simplemente retire una colonia de 3-4 mm o un cultivo realizado durante la noche de 0,5 ml a un tubo nuevo, añada ADN vector y portador, incube durante 30 minutos y colóquelo en una placa en medios selectivos.
  • Es ideal para casos en los que se debe realizar un gran número de transformaciones, pero solo se necesitan unos pocos transformantes
Especificaciones
Línea de células S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, muchas cepas
Contenido y almacenamiento Almacene la solución de transformación EZ a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C). Almacenar el ADN portador a 4 °C.
Tipo de muestra Cultivo de levaduras
Para utilizar con (aplicación) Transformaciones de alto rendimiento
N.º de reacciones 200 preparaciones
Cantidad 500 μl o 3 a 4 mm de colonia
Sinónimo Kit indicador 2-híbrido de levadura