Learn More
Biochrom Lector de microplacas ELISA EZ Read 800 Plus
Código de producto. 17394150
Change view
Click to view available options
Modelo:
EZ Read 800 ELISA Plµs
EZ Read 800 RESEARCH Plµs
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17394150 EZ Read 800 ELISA Plµs cada uno
17304160 EZ Read 800 RESEARCH Plµs cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17394150 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80400202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lectores de microplacas EZ Read 800 Plus con el software Galapagos for EZ Read.
El EZ Read 800 Plus es un lector de microplacas rápido y preciso que es una opción ideal para mantenerse al día con una gran carga de trabajo en un laboratorio de alto rendimiento y ocupado.
Los lectores de microplacas EZ Read 800 Plus se pueden utilizar a través de una interfaz de usuario o controlados por PC mediante un nuevo e intuitivo software de Galapagos
Características del lector de microplacas EZ Read 800 Plus ELISA y EZ Read 800 Plus Research:
  • >5 segundos para placa de 96 pocillos
  • Mide placas planas, de fondo en U y de fondo en v con un tamaño ANSI/SBS estándar
  • Cuatro modos de agitación para una mezcla completa de soluciones y resultados más reproducibles
  • La calibración automática de la lámpara garantiza el rendimiento de la medición
  • Conexión de PC USB 2.0
Interfaz de usuario EZ Read 800 Plus:
  • Almacena 120 métodos y los resultados de 100 placas
  • Umbrales, fórmulas de replicación y verificación de pruebas
  • Curvas estándar que incluyen lineal, punto a punto, spline cúbica y 4 parámetros
  • Varios idiomas, incluidos el francés, el alemán, el español y el portugués
EZ Read 800 Plus se suministra en dos modelos centrados en aplicaciones:
  • Biochrom EZ Read 800 ELISA Plus: un lector ELISA dedicado. Incluye 4 filtros que se pueden utilizar para medir la mayoría de los ensayos ELISA (405, 450, 492 y 620 nm)
    • Sustrato de ensayo ELISA
      • NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
      • OPD utiliza el filtro 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
      • La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
  • Biochrom EZ Read 800 Research Plus: ofrece versatilidad al ampliar su capacidad de aplicación para medir ensayos de proliferación celular y proteínas totales de forma adicional a ensayos ELISA. Incluye 6 filtros que se pueden utilizar para medir ensayos ELISA, proteínas totales y proliferación celular (405, 450, 492, 562, 595 y 620 nm).
    • Sustrato de ensayo ELISA
      • NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
      • OPD utiliza el filtro 492 nm
      • Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
      • La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
    • Ensayos de proteínas totales
      • Bradford utiliza el filtro 595 nm
      • BCA utiliza el filtro 562 nm
    • Ensayos de proliferación/viabilidad celular
      • XTT utiliza el filtro de 492 nm
      • La densidad celular utiliza el filtro de 620 nm
El enfoque de «hacer clic y arrastrar» del software Galapagos for EZ Read hace que la facilidad de uso sea una característica clave.
  • Cree nuevos diseños de placa
  • Agregue varios ensayos a una placa
  • Agregue varias placas por análisis
  • Fácil de crear nuevos métodos
  • Seleccione solo los datos que desee para la generación de informes de datos
  • Compatible con Windows 7 y 8, así como con sistemas operativos de Windows anteriores desde XP
  • Tan fácil que no tendrá que exportar sus datos a Excel
Especificaciones
Tipo de detector 8 fotodiodos de silicio
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Velocidad de medición < 5 segundos
Tipos de placas Placas de 96 pocillos planos, redondos y con fondo en V
Agitación Estándar de 4 velocidades
Software Type Software Galapagos
Selección de longitud de onda Filtros
Exactitud 1 % de 0,100 a 2,5 de D.E.
Requisitos eléctricos 90 a 250 V 50/60 Hz, 80 VA
Filtros 405, 450, 492 y 620 nm
Linealidad 0,5 % y 0,005 D.E. de 0,10 a 1,0 D.E. a 492 nm 1,0 % y 0,010 D.E. de 1,0 a 2,0 D.E. (a 492 nm)
Modelo EZ Read 800 ELISA Plµs
Precisión 0,5 %, 0,1 a 2,5 de D.E.
Intervalo de longitud de onda De 400 nm a 750 nm
Peso (métrico) 10,5 kg