Learn More
Brady™ Raíl de bloqueo de EZ Panel Loc
Código de producto. 15673487 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 paquete
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15,87 x 10,16 x 9,52 cm (4 x 0,8 x 0,7 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15673487 2 paquete 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (4 x 0,8 x 0,7 pulg.) paquete de 2
1 options
Código de producto. 15673487 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 051264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.85€
    34.84€ / paquete de 2
    Ahorro 5.01€
    12% Descuento
En stock
Cierre las puertas de los paneles, incluso cuando los bloqueos estén en su lugar. El sistema de raíl único del sistema EZ Panel Loc de Brady™ admite múltiples bloqueos, eliminando la necesidad de candados durante los bloqueos de grupo.
  • El exclusivo sistema de raíl de bloqueo permite cerrar la puerta del panel incluso cuando los cierres están en su lugar
  • Admite múltiples bloqueos, eliminando la necesidad de candados durante los bloqueos de grupo
  • El diseño del raíl de bloqueo también aligera el peso de los disyuntores, lo que protege los componentes eléctricos delicados de daños
  • Los raíles de bloqueo están hechos de polímeros isoplast duraderos con reverso adhesivo acrílico
  • No se venden bloqueos de "grillete" con llaves EX Panel Loc por separado y son especialmente útiles cuando se quiere que los dispositivos de bloqueo se mantengan en el punto necesario
  • También hay disponible una junta de separación para paneles de perfil bajo
Especificaciones
Tipo de producto Raíl de bloqueo
Alternate Part Number INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BLOCKER PAQUETE DE 2 BARANDILLAS DE BLOQUEO ELEVADAS
Color Amarillo
Material Nailon reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (4 x 0,8 x 0,7 pulg.)
Longitud (imperial) 4 pulg
Cantidad 2 paquete