Learn More
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Descripción
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimetilamino)metil]tiazol-4-il]metil]sulfinil]etil]-N'-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 102273-13-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C12 H21 N5 O3 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP), Nizatidine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nombre IUPAC | 1-N'-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]etil]-1-N-metil-2-nitroeteno-1,1-diamina |
| Mostrar más |