Learn More
(EZ)-Metacrifos 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312044 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312044 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14970100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-Methacrifos
CAS 30864-28-9
Nombres de analitos o componentes (EZ)-Methacrifos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 O5 P S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Acrylic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Damfin, Metacriphos, Methacrifos, Methacriphos, Methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-2-propenoate, O-[2-(Methoxycarbonyl)propenyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (EZ)-Methacrifos
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3
SMILES COC(=O)C(=COP(=S)(OC)OC)C
Nombre IUPAC metil 3-dimetoxifosfinotioiloxi-2-metilprop-2-enoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 240.2139
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0221 g/mol