Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-SS-biotina EZ-Link™, formato No-Weigh
Código de producto. 11811205 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 x 1 mg
100 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 MG
paquete de 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11811205 100 mg 100 MG
10361554 8 x 1 mg paquete de 8
15925521 10 x 1 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11811205 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21331
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ formato No-Weigh™ es un reactivo de biotinilación soluble en agua de ésteres de N-hidroxisucinimida (NHS) cuyo brazo del separador incluye un enlace disulfuro divisible para el etiquetado reversible de proteínas y aminas primarias de la superficie celular.
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
Características destacadas:
  • Análogo escindible de la sulfo-NHS-LC-biotina
  • Puede eliminarse la etiqueta de biotina mediante la escisión del enlace disulfuro del separador con agentes reductores, como DTT.
  • Ideal para experimentos de purificación por afinidad que requieren una elución eficaz de soportes de avidina inmovilizados (la escisión del enlace disulfuro libera proteínas)
  • El brazo espaciador largo reduce el impedimento estérico en las interacciones de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sulfo-NHS-SS-biotina EZ-Link
Tipo de producto Sulfo-NHS-SS-biotina
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador De longitud media, divisible
Tipo de etiqueta Biotinas y análogos