Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Código de producto. 10157723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10157723 10 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10157723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21445
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Aminas de proteína biotiniladas con este reactivo escindible de biotinilación soluble en agua, de longitud media (24,3 A), hidrosoluble, éster NHS, que contiene un enlace disulfuro en el agente separador.
La sulfo-NHS-SS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link permite el etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y cualquier otra biomolécula que contenga aminas primarias en solución.
Características destacadas:
  • Análogo escindible de la sulfo-NHS-LC-biotina
  • Puede eliminarse la etiqueta de biotina mediante la escisión del enlace disulfuro del separador con agentes reductores, como DTT.
  • Ideal para experimentos de purificación por afinidad que requieren una elución eficaz de soportes de avidina inmovilizados (la escisión del enlace disulfuro libera proteínas)
  • El brazo espaciador largo reduce el impedimento estérico en las interacciones de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de biotinilización sulfo-NHS-SS EZ-Link
Tipo de producto Kit de biotinilización sulfo-NHS-SS
Cantidad 10 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 reacciones de etiquetado, cada una con entre 1 y 10 mg de anticuerpo
• Biotina Sulfo-NHS-SS EZ-Link, 25 mg
• Paquete de PBS (produce 500 ml), 1 paquete
• Columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 5 ml, 10 columnas
• Solución HABA, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Almacene la avidina a - 20 °C. Almacene el reactivo de biotina desecado a 4 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Escala de etiquetado 1 a 10 mg
Línea de productos EZ-Link
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride