Description
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Características destacadas:
- Análogo soluble en agua de NHS-LC-biotina
- Reacciona con aminas primarias a pH 7-9 en tampones que no contienen aminas, como tampones de borato, carbonato o fosfato.
- La carga negativa del grupo -SO3 mantiene la biotinilación localizada en la superficie celular.
- Crea una enlace amida
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit de biotinilización EZ-Link sulfo-NHS-LC |
| Tipo de producto | Kit de biotinilización sulfo-NHS-LC |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 10 reacciones de etiquetado, cada una con entre 1 y 10 mg de anticuerpo • Sulfo-NHS-LC-biotina EZ-Link, 25 mg • Un paquete de PBS (produce 500 ml) • 10 columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 5 ml • Solución HABA, 1 ml • Avidina, 10 mg Almacene la biotina y los reactivos de avidina a –20 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C. |
| Escala de etiquetado | 1 a 10 mg |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Solubilidad | Agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic