Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Código de producto. 10045833 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10045833 8 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10045833 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21935
 Artículo restringido
En stock
Aminas de proteínas biotiniladas (por ejemplo, lisinas) con este reactivo de biotinilización NHS-éster soluble en agua de longitud media muy popular (22.4A) para el marcado de anticuerpos o de la superficie celular.
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Características destacadas:
  • Análogo soluble en agua de NHS-LC-biotina
  • Reacciona con aminas primarias a pH 7-9 en tampones que no contienen aminas, como tampones de borato, carbonato o fosfato.
  • La carga negativa del grupo -SO3 mantiene la biotinilación localizada en la superficie celular.
  • Crea una enlace amida
Patentes de EE. UU. 5.892.628 y 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de biotinilización sulfo-NHS-LC EZ-Link Micro
Tipo de producto Kit de biotinilación de sulfo-NHS-LC Micro
Cantidad 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con 0,05–0,2 mg de anticuerpo
• Biotina Sulfo-NHS-LC EZ-Link, 8 x 1 mg
• Paquete de PBS (produce 500 ml), 1 paquete
• Columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 2 ml, 10 columnas
Almacene el reactivo de biotina a –20 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Escala de etiquetado 100 μg
Línea de productos EZ-Link
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas