Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-LC-biotina EZ-Link™
Código de producto. 15906125 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15906125 10 x 1mg paquete de 10
10538723 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15906125 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39257
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
  • Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
  • Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
  • Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de N-hidroxisucinimida (NHS) corrientes
  • Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
  • Longitud media: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 22,4 angstroms; proporciona un equilibrio excelente entre la longitud adecuada (repulsión estérica mínima para la unión de biotina) y la masa discreta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sulfo-NHS-LC-biotina
Cantidad 10 x 1mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a - 20 °C.
Método de etiquetado Etiqueta química
Condiciones de envío Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Longitud media