Learn More
Thermo Scientific™ Biotina de sulfo-NHS y kits de etiquetado EZ-Link™
Código de producto. 10773495 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
8 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10773495 8 x 1 mg 8 miligramos
1 options
Código de producto. 10773495 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21326
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biotinile aminas de proteínas (por ejemplo, lisinas) gracias a nuestro reactivo de biotinilización de éster de NHS soluble en agua más corto (13,5 A) para el etiquetado de anticuerpos o de la superficie celular.
Etiquete los anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias con la Sulfo-NHS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
Características destacadas:
  • Brazo espaciador más corto que el sulfo-NHS-LC-biotina.
  • Reacciona con aminas primarias a pH 7-9 en tampones que no contienen aminas, como tampones de borato, carbonato o fosfato.
  • La carga negativa de -SO3 mantiene la biotinilación localizada en la superficie celular para que el reactivo no atraviese la membrana celular.
  • La solubilidad en agua elimina la necesidad de disolventes orgánicos nocivos
Patentes de EE. UU. 5.892.628 y 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Divisible No
Descripción Sulfo-NHS-biotina EZ-Link, formato No-Weigh
Formulación Éster de sulfo-NHS de biotina
Peso molecular 443.43
Membrana permeable No
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 13.5
Cantidad 8 x 1 mg
Suficiente para 8 usos para etiquetar un total de 120 mg de IgG en condiciones normales
Contenido y almacenamiento - 20 °C con desecante
Reactividad química Amina
Solubilidad Water