Descripción
Etiquete los anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias con la Sulfo-NHS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
Características destacadas:
- Brazo espaciador más corto que el sulfo-NHS-LC-biotina.
- Reacciona con aminas primarias a pH 7-9 en tampones que no contienen aminas, como tampones de borato, carbonato o fosfato.
- La carga negativa de -SO3 mantiene la biotinilación localizada en la superficie celular para que el reactivo no atraviese la membrana celular.
- La solubilidad en agua elimina la necesidad de disolventes orgánicos nocivos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de biotinilización sulfo-NHS EZ-Link Micro |
| Tipo de producto | Kit de biotinilación de sulfo-NHS Micro |
| Cantidad | 8 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con 0,05–0,2 mg de anticuerpos • Sulfo-NHS-biotina EZ-Link, 8 × 1 mg • 1 paquete PBS (produce 500 ml) • 10 columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 2 ml Almacenar el reactivo de biotina a –20 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C. |
| Escala de etiquetado | 100 μg |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Solubilidad | Agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Pegilado |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |