Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Código de producto. 10321634 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321634 10 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10321634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21425
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Biotinile aminas de proteínas (por ejemplo, lisinas) gracias a nuestro reactivo de biotinilización de éster de NHS soluble en agua más corto (13,5 A) para el etiquetado de anticuerpos o de la superficie celular.
Etiquete los anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias con la Sulfo-NHS-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
Características destacadas:
  • Brazo espaciador más corto que el sulfo-NHS-LC-biotina.
  • Reacciona con aminas primarias a pH 7-9 en tampones que no contienen aminas, como tampones de borato, carbonato o fosfato.
  • La carga negativa de -SO3 mantiene la biotinilación localizada en la superficie celular para que el reactivo no atraviese la membrana celular.
  • La solubilidad en agua elimina la necesidad de disolventes orgánicos nocivos
Patentes de EE. UU. 5.892.628 y 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit EZ-Link de biotinilización de sulfo-NHS
Tipo de producto Kit de biotinilización sulfo-NHS
Cantidad 10 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 reacciones de etiquetado, cada una con entre 1 y 10 mg de anticuerpos
• Sulfo-NHS-biotina EZ-Link, 25 mg
• 1 paquete de PBS (produce 500 ml)
• 10 columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 5 ml
• Solución HABA, 1 ml
• Avidina 10 mg
Almacene la avidina y el vial de reactivo de biotina (con desecante) a –20 °C. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Escala de etiquetado 1 a 10 mg
Línea de productos EZ-Link
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic