Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotina EZ-Link™
Código de producto. 15940737 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15940737 10 x 1mg paquete de 10
17872556 10 x 1mg paquete de 10
11851185 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15940737 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    153.65€ / paquete de 10
    Ahorro 48.35€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La biotina sulfo-NHS Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de cadena corta para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Etiquete anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias gracias al reactivo Thermo Scientific™ EZ-Link sulfo-NHS-biotina, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
  • Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares.
  • Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
  • Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de NHS corrientes
  • Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
  • Longitud corta: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 13,5 angstroms; se compone de un grupo de ácido valérico de la biotina natural.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sulfo-NHS-biotina
Cantidad 10 x 1mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a - 20 °C.
Método de etiquetado Etiqueta química
Condiciones de envío Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster sulfo-NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Corto