Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-biotina EZ-Link™
Código de producto. 11851185 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11851185 50 mg 50 miligramos
15940737 10 x 1mg paquete de 10
17872556 10 x 1mg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11851185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21217
Edge
La biotina sulfo-NHS Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de cadena corta para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Etiquete anticuerpos, proteínas y otras moléculas con aminas primarias gracias al reactivo Thermo Scientific™ EZ-Link sulfo-NHS-biotina, un reactivo de biotinilación soluble en agua y de cadena corta.
  • Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
  • Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
  • Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de N-hidroxisucinimida (NHS) corrientes
  • Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
  • Longitud muy corta: el agente separador (longitud total añadida a la diana) es de 13,5 angstroms; se compone únicamente del grupo nativo de ácido valérico de la biotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sulfo-NHS-biotina EZ-Link
Tipo de producto Sulfo-NHS-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Corto
Tipo de etiqueta Biotinas y análogos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin